Stampa…
N-Boc-pyrrole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-butyloxycarbonyl)pyrrole, tert-Butyl 1-pyrrolecarboxylate
438510250 438511000
ACRO438510250EA 69.2 EUR
ACRO438510250 ACRO438511000
N-Boc-pyrrole 98%
N-Boc-pyrrole
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,208 g/mol
Punto di ebollizione: 97 °C (2,3Torr)
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209559
CAS Number: 5176-27-2
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %