Stampa…
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
438490010 438490050
ACRO438490010EA 153 EUR
ACRO438490010 ACRO438490050
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₄ClN₃
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035684
CAS Number: 58347-49-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Solid (May have a pink hue)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥94.0 %