Stampa…
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
438460010 438460050
ACRO438460010EA 124 EUR
ACRO438460010 ACRO438460050
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Formula: C₉H₁₆INO₄
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00216579
CAS Number: 93267-04-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)