2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃ClN₂O Punto di fusione: 113…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10696891 CAS Number: 933702-55-7 |
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |