Stampa…
3-Methyl-3-penten-2-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylpent-3-en-2-one
438440100 438440500
ACRO438440100EA 60.7 EUR
ACRO438440100 ACRO438440500
3-Methyl-3-penten-2-one 98%
3-Methyl-3-penten-2-one
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 136…139 °C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,875 g/cm³
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151839
CAS Number: 565-62-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %