Stampa…
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
438430050 438430250
ACRO438430050EA 84.6 EUR
ACRO438430050 ACRO438430250
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo 95%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo
Formula: C₅H₇F₅O
Peso molecolare: 178,1 g/mol
Punto di ebollizione: 134…135 °C
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153224
CAS Number: 148043-73-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %