Stampa…
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
438410010 438410050
ACRO438410010EA 61.9 EUR
ACRO438410010 ACRO438410050
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₉ClO₂S
Punto di ebollizione: 77…78 °C (11Torr)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369800
CAS Number: 35432-36-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %