Stampa…
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
438250010 438250050
ACRO438250010EA 68.6 EUR
ACRO438250010 ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
Punto di ebollizione: 54…56 °C (1 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00099614
CAS Number: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %