1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
438240010
438240050
ACRO438240010EA
106
EUR
ACRO438240010
ACRO438240050
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Formula:
C₁₁H₂₁ClN₂O₂ Punto di fusione: 62,9…64.7 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08443993 CAS Number: 208167-83-3 |
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 62 to 68 °C |
GC | ≥96.0 % |