Stampa…
Methyl tridecanoate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
438200010 438200050 438200100
ACRO438200010EA 44.9 EUR
ACRO438200010 ACRO438200050 ACRO438200100
Methyl tridecanoate 97%
Methyl tridecanoate
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Peso molecolare: 228,38 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C (4Torr)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008977
CAS Number: 1731-88-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %