Stampa…
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
438190050 438190250
ACRO438190050EA 53.7 EUR
ACRO438190050 ACRO438190250
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Punto di fusione: 41…42,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673014
CAS Number: 148547-19-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥94.0 %