Stampa…
5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
438170010 438170050
ACRO438170010EA 59.1 EUR
ACRO438170010 ACRO438170050
5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
5-Acetyl-2-methoxypyridine
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,1600 g/mol
Punto di fusione: 53…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664350
CAS Number: 213193-32-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52.0 to 57.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %