3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₃NO Punto di ebollizione: 109…110 °C (,1Torr) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017342 CAS Number: 23501-93-1 |
Appearance | Clear colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |