Stampa…
Methyl picolinate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl pyridine-2-carboxylate
438140050 438140250 438141000
ACRO438140050EA 36 EUR
ACRO438140050 ACRO438140250 ACRO438141000
Methyl picolinate 98%
Methyl picolinate
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137.14 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C (1hPa)
Punto di fusione: 14…16 °C
Densità: 1.137 g/cm³
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038038
CAS Number: 2459-07-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %