Stampa…
1-Boc-piperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
438080050 438080250
ACRO438080050EA 40.3 EUR
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
1-Boc-piperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Punto di ebollizione: 58 °C (,3mbar)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093935
CAS Number: 75844-69-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %