Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
438040010 438040050
ACRO438040010EA 106 EUR
ACRO438040010 ACRO438040050
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₂BrF₃N₂
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969230
CAS Number: 19968-17-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %