Stampa…
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine, 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine, 5-Benzofuranamine,2,3-dihydro-
438030010 438030050
ACRO438030010EA 136 EUR
ACRO438030010 ACRO438030050
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,166 g/mol
Punto di fusione: 81,6…83.4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03617969
CAS Number: 42933-43-7
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥96.0 %