Stampa…
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
437980010 437980050
ACRO437980010EA 129 EUR
ACRO437980010 ACRO437980050
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso molecolare: 213,28 g/mol
Punto di fusione: 58…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779385
CAS Number: 147804-30-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %