Stampa…
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazol-5-amine
437920010 437920050
ACRO437920010EA 112 EUR
ACRO437920010 ACRO437920050
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine 97%
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,161 g/mol
Punto di fusione: 72…74,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00628970
CAS Number: 72745-76-7
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥96.0 %