Stampa…
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
437910010 437910050
ACRO437910010EA 45.8 EUR
ACRO437910010 ACRO437910050
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formula: C₅H₄BrClN₂
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955627
CAS Number: 26163-03-1
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %