Stampa…
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
437900010 437900050
ACRO437900010EA 64.7 EUR
ACRO437900010 ACRO437900050
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143194
CAS Number: 122536-76-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 82 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -17° to -23° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)