Stampa…
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
437880010 437880050
ACRO437880010EA 86.5 EUR
ACRO437880010 ACRO437880050
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 108…115 °C (5 mmHg)
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082766
CAS Number: 114715-38-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) (neat)