Stampa…
Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
437830010 437830050
ACRO437830010EA 142 EUR
ACRO437830010 ACRO437830050
Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Cyclopentanesulphonyl chloride
Formula: C₅H₉ClO₂S
Punto di ebollizione: 95…98 °C (2Torr)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04117774
CAS Number: 26394-17-2
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Light brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %