1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
437790100
437790500
ACRO437790100EA
52.8
EUR
ACRO437790100
ACRO437790500
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Formula:
C₁₃H₁₁BrO Punto di fusione: 60…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00155065 CAS Number: 53087-13-1 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | White Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 64 °C |
GC | ≥95.0 % |