Stampa…

4-Cyanophenylacetic acid 97%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-(4-Cyanophenyl)acetic acid

437730010 437730050
ACRO437730010EA 123 EUR
ACRO437730010 ACRO437730050
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di fusione: 151…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798066
CAS Number: 5462-71-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150.0 to 155.0 °C
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR