Stampa…
3-Methoxyanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
437720010 437720050 437720250
ACRO437720010EA 32.2 EUR
ACRO437720010 ACRO437720050 ACRO437720250
3-Methoxyanthranilic acid 98%
3-Methoxyanthranilic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Punto di fusione: 168…170,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075178
CAS Number: 3177-80-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %