Stampa…
Boc-b-Alanine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N-Boc-beta-alanine, Boc-β-Ala-OH, BOC-beta-alanine
437650050 437650250 437651000
ACRO437650050EA 20.4 EUR
ACRO437650050 ACRO437650250 ACRO437651000
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Formula: C₈H₁₅NO₄
Peso molecolare: 189,2 g/mol
Punto di fusione: 77,5…78.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037291
CAS Number: 3303-84-2
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N