Stampa…
5-Bromo-2-methylindole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
437560010 437560050
ACRO437560010EA 80.3 EUR
ACRO437560010 ACRO437560050
5-Bromo-2-methylindole 98%
5-Bromo-2-methylindole
Formula: C₉H₈BrN
Peso molecolare: 210,074 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863677
CAS Number: 1075-34-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to pink to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %