Stampa…
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
437510010 437510050
ACRO437510010EA 47.2 EUR
ACRO437510010 ACRO437510050
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Punto di fusione: 104,6…112.6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839941
CAS Number: 172603-05-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %