Stampa…
1-Boc-4-piperidineacetic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]acetic acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidylacetic acid
437500010 437500050
ACRO437500010EA 163 EUR
ACRO437500010 ACRO437500050
1-Boc-4-piperidineacetic acid 97%
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Peso molecolare: 243,3000 g/mol
Punto di fusione: 99…100,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800239
CAS Number: 157688-46-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 102 °C
Titration with NaOH 96 to 104 %