Stampa…
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
437470010 437470050
ACRO437470010EA 159 EUR
ACRO437470010 ACRO437470050
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839877
CAS Number: 140645-24-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)