Stampa…
4-Iodonicotinonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyano-4-iodopyridine
437450010 437450050
ACRO437450010EA 373 EUR
ACRO437450010 ACRO437450050
4-Iodonicotinonitrile 97%
4-Iodonicotinonitrile
Formula: C₆H₃IN₂
Peso molecolare: 230,01 g/mol
Punto di fusione: 114…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09037453
CAS Number: 490039-72-0
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥96.0 %