Stampa…
6-Chloro-7-deazapurine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
437440010 437440050
ACRO437440010EA 96.1 EUR
ACRO437440010 ACRO437440050
6-Chloro-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-deazapurine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di fusione: 180,9…182.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01686865
CAS Number: 3680-69-1
UN: 2811
Visualizza i codici
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %