Stampa…
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-7-azaindole
437430010 437430050
ACRO437430010EA 47.1 EUR
ACRO437430010 ACRO437430050
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,04 g/mol
Punto di fusione: 179,7…180.7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659677
CAS Number: 183208-35-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %