Stampa…
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
437420010 437420050
ACRO437420010EA 40.6 EUR
ACRO437420010 ACRO437420050
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Peso molecolare: 175,99 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C (11Torr)
Punto di fusione: 24…28 °C
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112555
CAS Number: 407-20-5
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %