Stampa…
4-Amino-2-bromopyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
437410010 437410050
ACRO437410010EA 25.4 EUR
ACRO437410010 ACRO437410050
4-Amino-2-bromopyridine 95%
4-Amino-2-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646061
CAS Number: 7598-35-8
Visualizza i codici
Appearance White to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %