N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₇NO₄ Punto di fusione: 88…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062043 CAS Number: 33125-05-2 |
Appearance | White Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol) |