3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
437400050
437400250
ACRO437400050EA
144
EUR
ACRO437400050
ACRO437400250
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Formula:
C₅H₃BrClN Peso molecolare: 192,44 g/mol Punto di fusione: 78,7…80.1 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114221 CAS Number: 73583-39-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77.0 to 81.0 °C |
Water | ≤3.00 % |
GC | ≥96.0 % |