2-Aminopyridine-4-methanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
Formula:
C₆H₈N₂O Punto di fusione: 75,5…84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03791261 CAS Number: 105250-17-7 |
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |