Stampa…
2-Aminoisonicotinic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
437360010 437360050
ACRO437360010EA 45.1 EUR
ACRO437360010 ACRO437360050
2-Aminoisonicotinic acid 97%
2-Aminoisonicotinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233714
CAS Number: 13362-28-2
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %