Stampa…
4-Amino-3-formylpyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
437350010 437350050
ACRO437350010EA 120 EUR
ACRO437350010 ACRO437350050
4-Amino-3-formylpyridine 95%
4-Amino-3-formylpyridine
Formula: C₆H₆N₂O
Punto di fusione: 111,2…112.7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038972
CAS Number: 42373-30-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %