Stampa…
DL-Propargylglycine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminopent-4-ynoic acid, PAG, 2-Amino-4-pentynoic acid, H-DL-Pra-OH
437320010 437320050
ACRO437320010EA 126 EUR
ACRO437320010 ACRO437320050
DL-Propargylglycine 98%
DL-Propargylglycine
Formula: C₅H₇NO₂
Peso molecolare: 113,116 g/mol
Punto di fusione: 235 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00056728
CAS Number: 64165-64-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %