Stampa…
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DTXSID20377726, BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N, 5-Phenylfuran-2-carbaldehyde, 5-Phenyl-furan-2-carbaldehyde
437310010 437310050
ACRO437310010EA 57.5 EUR
ACRO437310010 ACRO437310050
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
5-Phenyl-2-furaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,183 g/mol
Punto di ebollizione: 104…108 °C (6 mmHg)
Punto di fusione: 29…33 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01910161
CAS Number: 13803-39-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to green to brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %