Stampa…
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1'-BIS((2S,5S)-2,5-DI-I-PROPYLPHOSPHOLANO)FERROCENE(CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) TETRAFLUOROBORATE
437301000 437302500
ACRO437301000EA 77 EUR
ACRO437301000 ACRO437302500
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formula: C₃₈H₆₀BF₄FeP₂Rh⁻
Peso molecolare: 824,4 g/mol
Punto di fusione: 235…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15144872
CAS Number: 854920-95-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %