Stampa…
3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
437260010 437260050
ACRO437260010EA 200 EUR
ACRO437260010 ACRO437260050
3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Formula: C₁₅H₁₂I₃NO₄
Peso molecolare: 650,98 g/mol
Punto di fusione: 234…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002593
CAS Number: 6893-02-3
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))