Stampa…
N,N-Diethylsalicylamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
437250050 437250250
ACRO437250050EA 87.9 EUR
ACRO437250050 ACRO437250250
N,N-Diethylsalicylamide 97%
N,N-Diethylsalicylamide
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193.25 g/mol
Punto di fusione: 99.1…100.3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010816
CAS Number: 19311-91-2
Visualizza i codici
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98.0 to 106.0 °C
GC ≥96.0 %