Isoproterenol hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₇NO₃ Punto di fusione: 165…175 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012603 CAS Number: 51-30-9 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 170 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |