Calcio carbonato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
CaCO₃ Punto di fusione: 825 °C (dec.) Densità: 2,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS Number: 471-34-1 |
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | 39 to 42 % |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |