Stampa…
Acido Tetracloroaurico (III) idrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
437170010 437170050
ACRO437170010EA 163 EUR
ACRO437170010 ACRO437170050
Acido Tetracloroaurico (III) idrato 99.999% (trace metals basis)
Acido Tetracloroaurico (III) idrato
Formula: HAuCl₄·H₂O
Punto di fusione: 30 °C
Densità: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149903
CAS Number: 27988-77-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystals
Assay 49 to 51 % (Au)
Total trace metal impurities ≤10 ppm