Stampa…
Sodio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
437160100 437160500 437165000
ACRO437160100EA 64 EUR
ACRO437160100 ACRO437160500 ACRO437165000
Sodio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
Punto di ebollizione: 380 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 306 °C
Densità: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011119
CAS Number: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed